Stampa…
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6878-1G PC6878-25G PC6878-5G
APOSPC6878-1GEA 30.6 EUR
APOSPC6878-1G APOSPC6878-25G APOSPC6878-5G
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂F
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12911576
CAS Number: 1184918-22-6
UN: 3261
ADR: 8,III