Stampa…
4-Bromo-7-fluoroindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-7-fluoro-1H-indole
PC6872-1G PC6872-250MG
APOSPC6872-1GEA 524 EUR
APOSPC6872-1G APOSPC6872-250MG
4-Bromo-7-fluoroindole
4-Bromo-7-fluoroindole
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095318
CAS Number: 883500-66-1