Stampa…
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6871-25G PC6871-5G
APOSPC6871-25GEA 114 EUR
APOSPC6871-25G APOSPC6871-5G
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782044
CAS Number: 891180-59-9