Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6869-100G PC6869-10G
APOSPC6869-100GEA 105 EUR
APOSPC6869-100G APOSPC6869-10G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
Formula: C₇H₈F₄O₂
Punto di ebollizione: 124 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042381
CAS Number: 45102-52-1
EINECS: 256-189-7
UN: 3272
ADR: 3,III