Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
PC6868-25G PC6868-5G
APOSPC6868-25GEA 152 EUR
APOSPC6868-25G APOSPC6868-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate 98%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate
Formula: C₆H₆F₄O₂
Peso molecolare: 186,11 g/mol
Punto di ebollizione: 132…134 °C
Densità: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 7383-71-3
UN: 1993
ADR: 3,II