Stampa…
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)-1,2-propenoxide
PC6867H-25G PC6867H-5G PC6867H-1G
APOSPC6867H-25GEA 275 EUR
APOSPC6867H-25G APOSPC6867H-5G APOSPC6867H-1G
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formula: C₆H₈O₂F₄
Punto di ebollizione: 50…52 °C
Densità: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00054682
CAS Number: 19932-26-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III