Stampa…
3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6867E-25G PC6867E-5G
APOSPC6867E-25GEA 793 EUR
APOSPC6867E-25G APOSPC6867E-5G
3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
3H-Tetrafluoropropionyl chloride
Formula: C₃HClF₄O
Punto di ebollizione: 38…40 °C
Densità: 1,521 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153278
CAS Number: 663-73-0
UN: 3265
ADR: 8,II