Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6866E-25G PC6866E-5G
APOSPC6866E-25GEA 343 EUR
APOSPC6866E-25G APOSPC6866E-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid
Formula: C₃H₂F₄O₂
Peso molecolare: 146,04 g/mol
Punto di ebollizione: 133…134 °C
Densità: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054686
CAS Number: 756-09-2
EINECS: 212-049-7
UN: 3265
ADR: 8,III