Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
PC6864-100G PC6864-500G PC6864-2.5KG
APOSPC6864-100GEA 69.8 EUR
APOSPC6864-100G APOSPC6864-500G APOSPC6864-2.5KG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
  • Surface tension 27.6 dynes/cm 200C
  • Dissociation constant Ka=4.6 x 10-12
Formula: C₃H₄F₄O
Peso molecolare: 132,06 g/mol
Punto di ebollizione: 107…109 °C
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,471 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004676
CAS Number: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III