Stampa…
Tetrafluorophthalonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrafluorophthalonitrile, 1,2-Dicyano-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC6860-1G PC6860-100G PC6860-10G PC6860-25G
APOSPC6860-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6860-1G APOSPC6860-100G APOSPC6860-10G APOSPC6860-25G
Tetrafluorophthalonitrile 97%
Tetrafluorophthalonitrile
Formula: C₈F₄N₂
Peso molecolare: 200,1 g/mol
Punto di fusione: 81…86 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001774
CAS Number: 1835-65-0
EINECS: 217-400-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III