Stampa…
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC6856-1G PC6856-5G PC6856-250MG
APOSPC6856-1GEA 121 EUR
APOSPC6856-1G APOSPC6856-5G APOSPC6856-250MG
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Peso molecolare: 183.15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236241
CAS Number: 41429-18-9