Stampa…
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6848-1G PC6848-5G PC6848-25G
APOSPC6848-1GEA 30.6 EUR
APOSPC6848-1G APOSPC6848-5G APOSPC6848-25G
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075469
CAS Number: 133622-65-8