Stampa…
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6845-1G PC6845-250MG
APOSPC6845-1GEA 105 EUR
APOSPC6845-1G APOSPC6845-250MG
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O₂
Punto di fusione: 174…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01091005
CAS Number: 149105-11-3