Stampa…
1,2-Dibromoperfluoroheptane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6844-25G PC6844-5G
APOSPC6844-25GEA 574 EUR
APOSPC6844-25G APOSPC6844-5G
1,2-Dibromoperfluoroheptane 97%
1,2-Dibromoperfluoroheptane
Formula: C₇Br₂F₁₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094409
CAS Number: 678-32-0