Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6842-1G PC6842-5G
APOSPC6842-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6842-1G APOSPC6842-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₆F₃NO₃S
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798381
CAS Number: 1513-45-7