Tetrafluorophthalic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₂F₄O₄ Punto di fusione: 152…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002407 CAS Number: 652-03-9 EINECS: 211-483-4 |