Stampa…
Bis(trifluorometilsolfonil)immide di litio 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
PC6834-50G PC6834-5G PC6834-25G PC6834-100G
APOSPC6834-50GEA 58.2 EUR
APOSPC6834-50G APOSPC6834-5G APOSPC6834-25G APOSPC6834-100G
Bis(trifluorometilsolfonil)immide di litio 99%
Bis(trifluorometilsolfonil)immide di litio
Formula: C₂F₆LiNO₄S₂
Peso molecolare: 287,09 g/mol
Punto di fusione: 234…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210017
CAS Number: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II