Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6830-25G PC6830-5G
APOSPC6830-25GEA 114 EUR
APOSPC6830-25G APOSPC6830-5G
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine
Formula: C₆H₄F₄N₂
Punto di fusione: 86…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007575
CAS Number: 653-11-2
EINECS: 211-494-4