Stampa…
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(difluoromethoxy)benzene, m-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC6823-500MG PC6823-1G PC6823-5G
APOSPC6823-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC6823-500MG APOSPC6823-1G APOSPC6823-5G
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₇BrF₂O
Punto di ebollizione: 76 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236232
CAS Number: 72768-95-7
UN: 3265
ADR: 8,II