Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6820-100G PC6820-10G PC6820-50G PC6820-25G
APOSPC6820-100GEA 234 EUR
APOSPC6820-100G APOSPC6820-10G APOSPC6820-50G APOSPC6820-25G
2,3,5,6-Tetrafluorophenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Formula: C₆H₂F₄O
Peso molecolare: 166,07 g/mol
Punto di ebollizione: 140…143 °C
Punto di fusione: 33…39 °C
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002157
CAS Number: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III