Stampa…
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
PC6808-1G PC6808-25G PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA 29 EUR
APOSPC6808-1G APOSPC6808-25G APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Formula: C₆H₆BF₉O₃
Punto di ebollizione: 77 °C/200mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00093768
CAS Number: 659-18-7
UN: 1993
ADR: 3,III