Stampa…
Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6795-1G PC6795-5G PC6795-10G
APOSPC6795-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6795-1G APOSPC6795-5G APOSPC6795-10G
Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Tetrafluoroisophthalic acid
Formula: C₈H₂F₄O₄
Punto di fusione: 212…214 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042379
CAS Number: 1551-39-9