Stampa…
Tetrafluorohydroquinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluorobenzene-1,4-diol
PC6790-1G PC6790-25G PC6790-5G
APOSPC6790-1GEA 43.7 EUR
APOSPC6790-1G APOSPC6790-25G APOSPC6790-5G
Tetrafluorohydroquinone 95%
Tetrafluorohydroquinone
Formula: C₆H₂F₄O₂
Peso molecolare: 182,07 g/mol
Punto di fusione: 168…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002340
CAS Number: 771-63-1
EINECS: 212-237-9