Stampa…
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrafluoroiodoethane, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl iodide
PC6783-1G PC6783-5G
APOSPC6783-1GEA 198 EUR
APOSPC6783-1G APOSPC6783-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane
Formula: C₂HF₄I
Peso molecolare: 227,93 g/mol
Punto di ebollizione: 41…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069111
CAS Number: 354-41-6