Stampa…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6780-25G PC6780-50G
APOSPC6780-25GEA 33.5 EUR
APOSPC6780-25G APOSPC6780-50G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene
Formula: C₉H₈F₄O
Peso molecolare: 208,1528 g/mol
Punto di ebollizione: 67…69 °C/14mmHg
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 61,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042105
CAS Number: 1737-11-7
EINECS: 217-086-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III