Stampa…
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6771-1G PC6771-5G
APOSPC6771-1GEA 85.8 EUR
APOSPC6771-1G APOSPC6771-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
Peso molecolare: 166,11 g/mol
Punto di fusione: 49…54 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864356
CAS Number: 110882-60-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III