Stampa…
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
PC6769-10G PC6769-1G PC6769-5G
APOSPC6769-10GEA 466 EUR
APOSPC6769-10G APOSPC6769-1G APOSPC6769-5G
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide
Formula: C₄H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 139,1 g/mol
Punto di ebollizione: 40…41 °C/0,7mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248152
CAS Number: 142492-01-1