Stampa…
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6767-100G PC6767-25G PC6767-5G
APOSPC6767-100GEA 611 EUR
APOSPC6767-100G APOSPC6767-25G APOSPC6767-5G
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene 98%
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene
Formula: HF₂CCF₂OC₆H₅
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Punto di ebollizione: 152…153 °C
Densità: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042102
CAS Number: 350-57-2
EINECS: 206-505-4
UN: 1993
ADR: 3,III