Stampa…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6765-1G PC6765-25G PC6765-5G
APOSPC6765-1GEA 43.7 EUR
APOSPC6765-1G APOSPC6765-25G APOSPC6765-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₆F₄O₂
Peso molecolare: 222,1364 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C/1,7kPa
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039577
CAS Number: 35295-36-4