Stampa…
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6764-25G PC6764-5G
APOSPC6764-25GEA 29.2 EUR
APOSPC6764-25G APOSPC6764-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₆F₄O₂
Punto di ebollizione: 95…97 °C/9mmHg
Densità: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 35295-35-3
EINECS: 252-496-5