Stampa…
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(4-F)-OH
PC6759-1G PC6759-5G PC6759-25G
APOSPC6759-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6759-1G APOSPC6759-5G APOSPC6759-25G
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183.2 g/mol
Punto di fusione: 247…249 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063064
CAS Number: 1132-68-9