Stampa…
3',4',5'-Trifluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC6755-5G PC6755-100G PC6755-25G
APOSPC6755-5GEA 19 EUR
APOSPC6755-5G APOSPC6755-100G APOSPC6755-25G
3',4',5'-Trifluoroacetophenone 98%
3',4',5'-Trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅F₃O
Peso molecolare: 174,12 g/mol
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083533
CAS Number: 220141-73-1