Stampa…
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6752-25G PC6752-5G
APOSPC6752-25GEA 328 EUR
APOSPC6752-25G APOSPC6752-5G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formula: C₆H₃Br₂F₉O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094408
CAS Number: 396716-51-1