Stampa…
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6747-100G PC6747-1G PC6747-50G
APOSPC6747-100GEA 216 EUR
APOSPC6747-100G APOSPC6747-1G APOSPC6747-50G
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Peso molecolare: 175,99 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C/11mmHg
Punto di fusione: 24…28 °C
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112555
CAS Number: 407-20-5