Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
PC6745-25G PC6745-5G PC6745-100G
APOSPC6745-25GEA 171 EUR
APOSPC6745-25G APOSPC6745-5G APOSPC6745-100G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Formula: C₄H₆F₄O₂
Punto di ebollizione: 110…112 °C/13mmHg
Punto di fusione: 80…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042375
CAS Number: 425-61-6