Stampa…
4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl(4-(trifluoromethoxy)phenyl)sulphane, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphphide, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphide
PC6743-5G PC6743-25G
APOSPC6743-5GEA 256 EUR
APOSPC6743-5G APOSPC6743-25G
4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
4-Trifluoromethoxythioanisole
Formula: C₈H₇F₃OS
Peso molecolare: 208,20 g/mol
Punto di ebollizione: 112…114 °C/18mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320776
CAS Number: 2546-45-4