Stampa…
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
PC6742-100G PC6742-250G PC6742-25G PC6742-500G
APOSPC6742-100GEA 135 EUR
APOSPC6742-100G APOSPC6742-250G APOSPC6742-25G APOSPC6742-500G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Formula: C₇HClF₄O
Peso molecolare: 212,53 g/mol
Densità: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075164
CAS Number: 94695-48-4
UN: 3265
ADR: 8,III