Tetrafluoro-p-benzoquinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tetrafluoroquinone, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, p-Fluoranil, 4-Fluoranil
High potential quinone; undergoes Diels-Alder cyclo-additions; complexes with a wide range of electron donors
Formula:
C₆F₄O₂ Peso molecolare: 180,06 g/mol Punto di fusione: 183…186 °C (subl.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001592 CAS Number: 527-21-9 EINECS: 208-411-9 |