Stampa…

(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride

PC6738-1G PC6738-500MG PC6738-5G
APOSPC6738-1GEA 58 EUR
APOSPC6738-1G APOSPC6738-500MG APOSPC6738-5G
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C₄H₉ClFN
Peso molecolare: 125.57 g/mol
Punto di fusione: 183…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038718
CAS Number: 136725-53-6

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR