Stampa…
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PC6737-1G PC6737-5G
APOSPC6737-1GEA 139 EUR
APOSPC6737-1G APOSPC6737-5G
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₂F₃NO₂
Peso molecolare: 177,08 g/mol
Punto di fusione: 106…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840205
CAS Number: 675602-91-2