Stampa…
Acido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6735-25G PC6735-500G PC6735-100G PC6735-1KG
APOSPC6735-25GEA 0 EUR
APOSPC6735-25G APOSPC6735-500G APOSPC6735-100G APOSPC6735-1KG
Acido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico 99%
Acido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico
Formula: C₇H₂F₄O₂
Peso molecolare: 194,09 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009613
CAS Number: 1201-31-6