Stampa…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6734-5G PC6734-1G PC6734-25G
APOSPC6734-5GEA 23.4 EUR
APOSPC6734-5G APOSPC6734-1G APOSPC6734-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,57 g/mol
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792415
CAS Number: 39226-97-6