Stampa…
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6730-10G PC6730-250G PC6730-50G
APOSPC6730-10GEA 14.7 EUR
APOSPC6730-10G APOSPC6730-250G APOSPC6730-50G
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene 99%
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Formula: C₆H₂F₄
Peso molecolare: 150,08 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C
Punto di fusione: 44319 °C
Densità: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000307
CAS Number: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN: 1993
ADR: 3,II