Stampa…
Methyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6724-1G PC6724-5G PC6724-25G
APOSPC6724-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6724-1G APOSPC6724-5G APOSPC6724-25G
Methyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Methyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Formula: C₇H₄Cl₂FNO₂
Punto di ebollizione: 84…86 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180634
CAS Number: 189281-66-1