Stampa…
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6718-1G PC6718-250MG
APOSPC6718-1GEA 184 EUR
APOSPC6718-1G APOSPC6718-250MG
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
Formula: C₁₃H₇F₃N₂S
Punto di fusione: 181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180674
CAS Number: 104960-49-8