Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6717-25G PC6717-5G
APOSPC6717-25GEA 203 EUR
APOSPC6717-25G APOSPC6717-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇FN₂O
Punto di fusione: 166…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01922131
CAS Number: 306936-57-2