Stampa…
2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6713-100G PC6713-25G PC6713-5G
APOSPC6713-100GEA 190 EUR
APOSPC6713-100G APOSPC6713-25G APOSPC6713-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophenol
Formula: C₆H₃Br₂FO
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042233
CAS Number: 576-86-3