(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇ClFNO Punto di fusione: 171…173 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02180958 CAS Number: 306937-35-9 |