Stampa…
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6710-100G PC6710-25G PC6710-5G
APOSPC6710-100GEA 314 EUR
APOSPC6710-100G APOSPC6710-25G APOSPC6710-5G
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene 98%
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Formula: C₆H₂F₄
Peso molecolare: 150,08 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000285
CAS Number: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II