tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6705-1G
PC6705-250MG
APOSPC6705-1GEA
94.4
EUR
APOSPC6705-1G
APOSPC6705-250MG
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate
Formula:
C₁₄H₂₀F₃N₃O₂ Punto di fusione: 129…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00728760 CAS Number: 215655-42-8 |